Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Glasfyldt Nylon Konnektorer med PTFE-tætninger
Artikelnummer. p-317103
Trådstørrelse:
13-425 til 20-400
15-425 til 20-400
18-400 til 20-400
20-400 til 20-400
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11892933
Brand: DWK Life Sciences 7472051820
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kimble™ Glasfyldt Nylon Konnektorer med PTFE-tætninger er gevindforbindelser, der bruges til at forbinde to emner med en GPI-finish.
  • Konnektorer har PTFE-tætninger og FKM O-ringe
  • Blå glasfyldt nylon
  • Til brug til 150 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til at forbinde standard roterende fordamperfælder til hætteglas
Inkluderer PTFE tætninger
Trådstørrelse 18-400 til 20-400
Materiale Nylon
Produkttype Stik