Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Glasfyldt Nylon Konnektorer med PTFE-tætninger
Artikelnummer. 17751088
Skift visning
Trådstørrelse:
13-425 til 20-400
15-425 til 20-400
18-400 til 20-400
20-400 til 20-400
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådstørrelse Pakningsstørrelse
17751088 13-425 til 20-400 -
11892933 18-400 til 20-400 Hver
11882933 15-425 til 20-400 Hver
11802943 20-400 til 20-400 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17751088 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 7472051320
Forventet forsendelse: 15-02-2027
Kimble™ Glasfyldt Nylon Konnektorer med PTFE-tætninger er gevindforbindelser, der bruges til at forbinde to emner med en GPI-finish.
  • Konnektorer har PTFE-tætninger og FKM O-ringe
  • Blå glasfyldt nylon
  • Til brug til 150 °C
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til at forbinde standard roterende fordamperfælder til hætteglas
Inkluderer PTFE tætninger
Trådstørrelse 13-425 til 20-400
Materiale Nylon
Produkttype Stik