Få mere at vide
Brady™ Glasfyldt belagt stålkabellåseanordning
Artikelnummer. 11756685 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Materiale:
Plastbelagt stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
11756685 Plastbelagt stål Hver
1 options
Artikelnummer. 11756685 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 800112
På lager
Lås portventiler, gasflasker, elektriske enheder og mere ud med denne glasfyldte stålkabellåseanordning.
  • Giv ekstra information ved at kombinere enheden med et tag (medfølger ikke).
Tekniske data
Produkttype Lockout kabel
Alternativt varenummer CABLO
Farve Rød
Materiale Plastbelagt stål
Certificeringer/compliance ANSI STANDARD Z244 / OSHA 29 CFR 1910.147(4)(ii)(A)(1)(c)(5)(ii)(C)(1)
Oversigt Kabellåseanordning og 1,8 m kabel
Diameter (engelsk) Sjækle 0,31 tommer.
Diameter (metrisk) sjækle 8 mm
Dimensioner (D x B x H) 16.60 x 148.50 x 50.20 mm
Dimensioner (L x B) 148.50 x 50.20 mm
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Højde (engelsk) 1,98 tommer.
Højde (metrisk) 50.2 mm
Højde (metrisk) sjækle 50.2 mm
Materiale (bøjle) Polypropylen
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 5,85 tommer.
Bredde (metrisk) 148.5 mm