Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Glasfibervat
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Til brug med (udstyr):
Brugte GC Liners, Pakkede GC kolonner
Pakningsstørrelse:
25g
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Glasfiber |
| Type | Vat |
| Til brug med (udstyr) | Brugte GC Liners, Pakkede GC kolonner |