Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Glasfiberforstærkede ETFE skruesamlinger
Artikelnummer. 10792173
Til brug med:
Til 0,8 mm rør OD
Til 10 mm rør OD
Til 4 mm rør OD
Til 6 mm rør OD
Trådstørrelse:
GL 14
GL 18
GL 25
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10792173
Brand: Bohlender™ D59306
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse skruesamlinger til at forbinde udstyr og fittings med GL-gevind til hårdvæggede rør eller rør af glas, plast eller metal. Bohlender™ BOLA™ Glasfiberforstærkede ETFE-skruesamlinger er ideelle til fastgørelse af prober, termometre, dykrør eller kabler i reaktionsbeholdere. Ideel til brug i aggressive omgivelser.
  • Rød glasfiberforstærket ETFE skruelåg
  • Indvendige dele: ETFE V-ring, FKM O-ring, PTFE tilspidset ring og tætningsring
  • Til rørdiametre under 3 mm (ikke udsat for mediet)
  • Meget god kemikalieresistens
  • Mediet udsættes kun for PTFE
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA i overensstemmelse
Materiale Glasfiberforstærket ETFE
Til brug med Til 0,8 mm rør OD
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Emballagemængde 1 hver
Trådstørrelse GL 14
Farve Rød
Maksimalt tryk 10 bar
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 150 °C
Produkttype Skrueforbindelse