Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Glasfiberforstærkede ETFE skruesamlinger
Til brug med:
Til 0,8 mm rør OD
Til 10 mm rør OD
Til 4 mm rør OD
Til 6 mm rør OD
Trådstørrelse:
GL 14
GL 18
GL 25
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Rød glasfiberforstærket ETFE skruelåg
- Indvendige dele: ETFE V-ring, FKM O-ring, PTFE tilspidset ring og tætningsring
- Til rørdiametre under 3 mm (ikke udsat for mediet)
- Meget god kemikalieresistens
- Mediet udsættes kun for PTFE
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA i overensstemmelse |
| Materiale | PTFE |
| Til brug med | Til 10 mm rør OD |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Trådstørrelse | GL 18 |
| Farve | Rød |
| Maksimalt tryk | 10 bar |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 150 °C |
| Produkttype | Skrueforbindelse |