Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Glasfiber Frit
Artikelnummer. 10015671 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Volumen (metrisk):
3 ml
6 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. 10015671
Brand: Macherey-Nagel™ 730191
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til højtemperatur SPE-applikationer. Macherey-Nagel™ Chromabond™ Glasfiberfrit er designet til individuel pakning af tomme glas SPE-søjler med Chromabond™ adsorbenter (glassøjler, adsorbenter sælges separat).
Frits fungerer som filtre i fastfaseekstraktionskromatografi. De hjælper med at holde kolonnepakningen på plads og letter sorbentpakningen i kolonnen. Glasfibersøjler/fritter har mange fordele:
  • Modstandsdygtig over for syrer, baser og de fleste organiske opløsningsmidler
  • Har lav absorption for de fleste biologiske makromolekyler
  • Ideel til højtemperaturapplikationer
Tekniske data
Til brug med (applikation) Fast fase ekstraktion
Til brug med (udstyr) Glassøjle
Type Frit
Volumen (metrisk) 3 ml
Materiale Glasfiber
Mængde 250 stk