Få mere at vide
Fisherbrand™ Glasindkapslet rørestang
Artikelnummer. 11858902 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
6 mm
12 mm
19 mm
25 mm
45 mm
60 mm
Diameter (metrisk):
5 mm
6 mm
8 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 11858902
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug med meget slibende medier, der kan erodere PTFE. Den glasindkapslede magnetiske rørestang er cylindrisk til en bred vifte af anvendelser.
  • Stabil, almen magnetisk rørestang
  • Brug med meget slibende medier, der kan erodere PTFE
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Farve Klar
Oversigt Glasindkapslet Alnico V magnetkerne
Til brug med (udstyr) Containere& Beholdere / Omrører varmeplader
Diameter (metrisk) 8 mm
Længde (metrisk) 60 mm
Mængde 5/Pk.
Form Cylinder