Få mere at vide
Fisherbrand™ Glasindkapslet rørestang
Artikelnummer. 11567792 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
6 mm
12 mm
19 mm
25 mm
45 mm
60 mm
Diameter (metrisk):
5 mm
6 mm
8 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11567792 25 mm 6 mm Pakke med 5
11537792 6 mm 5 mm Pakke med 5
11848902 45 mm 8 mm Pakke med 5
11858902 60 mm 8 mm Pakke med 5
11547792 12 mm 5 mm Pakke med 5
11557792 19 mm 5 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11567792
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug med meget slibende medier, der kan erodere PTFE. Den glasindkapslede magnetiske rørestang er cylindrisk til en bred vifte af anvendelser.
  • Stabil, almen magnetisk rørestang
  • Brug med meget slibende medier, der kan erodere PTFE
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Farve Klar
Oversigt Glasindkapslet Alnico V magnetkerne
Til brug med (udstyr) Containere& Beholdere / Omrører varmeplader
Diameter (metrisk) 6 mm
Længde (metrisk) 25 mm
Mængde 5/Pk.
Form Cylinder