Få mere at vide
BUCHI Tørrekolber af glas
Artikelnummer. 10406201 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
350 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10406201 350 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 10406201 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 002965
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Glasovn tørringsrør til sublimeringstilbehør på B-585 og G-300 tørreovn
  • Tørrende rørglas
  • Flange: Dia. 56 mm
  • Længde: 230 mm
  • Volumen: 350 ml
  • Til sublimeringstilbehør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 350 mL
Diameter (metrisk) Udvendig 56 mm
Materiale Glas
Produkttype Tørrekolbe