Få mere at vide
Jaytec Glass™ Glass Dropping Pipets with Teat
Gradueringer:
1 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
Natural rubber cap assists in retrieving and dispensing liquid/media.
Tekniske data
Specifications
| Materiale | Glass, Rubber |
| Uddannet | Yes |
| Gradueringer | 1 mL |
| Inkluderer | Teat |
| Mængde | 12 Pack |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Type | Dropping Pipet |