Få mere at vide
Jaytec Glass™ Glass Dropping Pipets with Teat
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Gradueringer:
1 mL
Beskrivelse
Natural rubber cap assists in retrieving and dispensing liquid/media.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Glass, Rubber |
| Uddannet | No |
| Inkluderer | Teat |
| Mængde | 12 Pack |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Type | Dropping Pipet |