Få mere at vide
Nordic Pack Glass Dropping Pipettes
Artikelnummer. 11341515
Encompass
Skift visning
Volumen (metrisk):
10 mL
30 mL
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 114
Pakke med 150
Pakke med 68
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11341515 100 mL Pakke med 68
11321515 30 mL Pakke med 150
11311515 10 mL Hver
11331515 50 mL Pakke med 114
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11341515 Leverandør Nordic Pack Leverandørnr. 11100
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Glass dropping Pipettes
  • Made from glass
  • Available in different capacities
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 47 mm
Materiale Glass
Volumen (metrisk) 100 mL
Type Dropping Pipette