Få mere at vide
Nordic Pack Glass Dropping Pipettes
Artikelnummer. 11321515
Encompass
Skift visning
Volumen (metrisk):
10 mL
30 mL
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 114
Pakke med 150
Pakke med 68
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
11321515 30 mL Pakke med 150
11311515 10 mL Hver
11341515 100 mL Pakke med 68
11331515 50 mL Pakke med 114
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11321515 Leverandør Nordic Pack Leverandørnr. 1130
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Glass dropping Pipettes
  • Made from glass
  • Available in different capacities
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 32 mm
Materiale Glass
Volumen (metrisk) 30 mL
Type Dropping Pipette