Få mere at vide
Nordic Pack Glass Dropping Pipettes
Artikelnummer. 11311515
Encompass
Volumen (metrisk):
10 mL
30 mL
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 114
Pakke med 150
Pakke med 68
Artikelnummer. 11311515
Brand: Nordic Pack 1110
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Glass dropping Pipettes
  • Made from glass
  • Available in different capacities
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 25 mm
Materiale Glass
Volumen (metrisk) 10 mL
Type Dropping Pipette
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.