Få mere at vide
Witeg™ Glasflasker, der falder
Artikelnummer. 10174774
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
Inkluderer:
Rillet flad prop
ST- Pipet, gummipatte
Udskiftelig pipet, gummipatte
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Inkluderer
10174774 50 mL ST- Pipet, gummipatte
10347854 50 mL Udskiftelig pipet, gummipatte
10337984 100 mL Rillet flad prop
10685435 100 mL ST- Pipet, gummipatte
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10174774 Leverandør Witeg™ Leverandørnr. 5 880 050
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Farve Klar
Inkluderer ST- Pipet, gummipatte
Materiale Glas
nr. pr. pakke 10 hver.
Mængde 10Pack
Produkttype Faldende flaske