Få mere at vide
Gravis Dråbeflasker af glas
Artikelnummer. p-8009929
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
nr. pr. sag:
127 hver
156 hver
Artikelnummer. 11726824
Brand: Gravis C007271156+U26031INV
Til opbevaring og dispensering af små mængder væskeprøver. Gravis Glasdråbeflasker fås i tre forskellige kapaciteter, så de passer til dine behov.
  • Fremstillet af soda lime glas
  • Leveres samlet med skruelåg, sprøjtepære og rør
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Materiale Glas
nr. pr. sag 156 hver
Højde (metrisk) 90 mm