Få mere at vide
Gravis Dråbeflasker af glas
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
nr. pr. sag:
127 hver
156 hver
Beskrivelse
- Fremstillet af soda lime glas
- Leveres samlet med skruelåg, sprøjtepære og rør
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Materiale | Glas |
| nr. pr. sag | 156 hver |
| Højde (metrisk) | 90 mm |