Få mere at vide
Cole-Parmer™ WS-200 Series Stuart Water Still
Artikelnummer. 12730696
Skift visning
Output flowhastighed:
4 l/time
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Output flowhastighed Pakningsstørrelse
12730696 4 l/time Hver
1 options
Artikelnummer. 12730696 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 9929500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19570.00 DKK
    16868.49 DKK / Pakke med 1
    Spare 2701.51 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Få vand med høj renhed med WS-200 Series Stuart Water Still, der er konstrueret helt i glas.
Sørg for destillat af højeste renhed til en økonomisk pris. Stuart™ Glas Distinction Water Stills har en konstruktion helt i glas med varmelegemer, der er beklædt med silica.
  • To uafhængige sikkerhedstermostater forhindrer overophedning
  • Varmeelementet lukker ned, når beholderen er fuld
Denne vanddestillator helt i glas med varmelegemer, der er dækket af silica, og en højeffektiv kondensator sikrer destillat af højeste renhed til en økonomisk pris. En kontrolfunktion for reservoirniveauet slukker automatisk for varmeren, når reservoiret er fuldt, og forhindrer overløb. To uafhængige sikkerhedstermostater, monteret i kondensator og kedel, forhindrer overophedning i tilfælde af, at vandforsyningen afbrydes.
Det er nemt og sikkert at skifte slanger uden risiko for at ødelægge glasvarer ved hjælp af skruegevindstilslutningerne. Indbygget tragt til syretilsætning og aftapningshane gør det nemt at afkalke uden at skille glasset ad. Brug stillbilledet på en bordplade eller til vægmontering ved hjælp af de to forborede skruehuller i stativet.
Tekniske data
Produkttype Distinction Water Still
Output flowhastighed 4 l/time
Elektriske krav 220/240 V 50/60 Hz 3 kW
Frekvens 50/60 Hz
Materiale Glas
Fase 1
Spænding 240 V
Indløbsvandtemperatur (metrisk) 25 °C til 35 °C
Model- D4000
Dybde (engelsk) 21,3 tommer
Dybde (metrisk) 540 mm
Højde (engelsk) 16,1 tommer
Højde (metrisk) 410 mm
Bredde (engelsk) 21,3 tommer
Bredde (metrisk) 540 mm