Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Glasdestillationstermometer
Artikelnummer. 10294051
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
0 °C til 150 °C
0 °C til 250 °C
Længde (metrisk):
55 mm
70 mm
85 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Længde (metrisk)
10294051 0 °C til 150 °C 55 mm
10756761 0 °C til 250 °C 55 mm
10529751 0 °C til 150 °C 70 mm
10458982 0 °C til 150 °C 85 mm
10294621 0 °C til 250 °C 85 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10294051 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05065001
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Tekniske data
Flaske Fyld Paraffinolie
Længde (metrisk) 55 mm
Materiale Glas
Produkttype Destillations termometer
Maks. Temperatur (metrisk) 150 °C
Min. Temperatur (metrisk) 0 °C
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 150 °C