Få mere at vide
Hanna Instruments™ Glaskuvettesæt til Checker HC-kolorimetre og bordfotometre
Artikelnummer. 10751571
Skift visning
Til brug med (udstyr):
HI 83-seriens fotometre, HI 83-seriens turbidimetre
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10751571 HI 83-seriens fotometre, HI 83-seriens turbidimetre Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 10751571 Leverandør Hanna Instruments™ Leverandørnr. HI731321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    441.00 DKK
    238.13 DKK / Pakke med 4
    Spare 202.87 DKK
    46% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Udskiftning af optisk klare glaskuvetter, der leveres med Checker HC kolorimetre og HI 83 serie fotometre og turbidimetre.
  • Til brug med HI 83 serie fotometre og turbidimetre
  • Erstatningsglaskuvetter brugt sammen med HI7XX Checker HC kolorimetre og HI832XX bordfotometre
  • Hver kuvette har et 10 ml niveaumærke for at måle det passende volumen
  • Indeksmærke for korrekt justering i fotometeret
  • 10 ml niveaumærke for at tilføje korrekt volumen
  • Optisk klart glas
Tekniske data
Til brug med (udstyr) HI 83-seriens fotometre, HI 83-seriens turbidimetre