Få mere at vide
Eppendorf™ Glaskuvette
Artikelnummer. 15284566 Shop alle Eppendorf produkter
Oversigt:
Model: 4011, semi-mikro
Model: 4052, gennemstrømning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15284566
Brand: Eppendorf™ 4011100002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til en række applikationer
  • Optisk glassammensætning
  • Fås i en række forskellige modeller og størrelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Kuvette
Oversigt Model: 4011, semi-mikro
Materiale Glas
Mængde 1 hver
Til brug med (udstyr) Spektrofotometre
Bredde (metrisk) 10 mm
Til brug med (applikation) Spektroskopi