Få mere at vide
Eppendorf™ Glaskuvette
Shop alle Eppendorf produkter
Oversigt:
Model: 4011, semi-mikro
Model: 4052, gennemstrømning
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Optisk glassammensætning
- Fås i en række forskellige modeller og størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kuvette |
| Oversigt | Model: 4052, gennemstrømning |
| Materiale | Glas |
| Mængde | 1 hver |
| Til brug med (udstyr) | Spektrofotometre |
| Bredde (metrisk) | 10 mm |
| Til brug med (applikation) | Spektroskopi |