Få mere at vide
JG Finneran Associates™ Glas Crimp Top hætteglas, 12 x 32 mm til 11 mm lukning
Farve:
Klar
Ravgul
Markeringssted:
Hvid
Nej
Hals stil:
Crimp, standard åbning
Crimp, stor mundåbning
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Kompatibel med Poly Crimp™ Tætninger eller standard krympetætninger af aluminium
- Vælg mellem klart eller ravfarvet Type I borosilikatglas
- Fås med graduerede markeringspletter, som letter påfyldning af hætteglas til et ønsket niveau og visning af prøvevolumener
- Fås med 40 % større åbning for at forhindre knækkede nåle (på grund af øget målområde)
- Enestående StepVial design centrerer præcist en indsats med begrænset volumen til pålidelig brug med Agilent og andre autosamplere
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Til brug med (applikation) | Designet til at arbejde i Agilent og andre autosamplere. |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringer | 0,5, 1,0 og 1,5 ml |
| Hals stil | Crimp, standard åbning |
| nr. pr. pakke | 100/Pk. |
| Lukketype | Krympeforsegling (poly Crimp™ eller standard aluminium) |
| Vis mere |