Få mere at vide
JG Finneran Associates™ Glas Crimp Top hætteglas, 12 x 32 mm til 11 mm lukning
Artikelnummer. 12357059
Farve:
Klar
Ravgul
Markeringssted:
Hvid
Nej
Hals stil:
Crimp, standard åbning
Crimp, stor mundåbning
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12357059
Brand: JG Finneran Associates™ 32011E1232A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fås i klart eller ravfarvet glas, med en gradueret markeringsplet og/eller med en bred mundåbning. JG Finneran Associates™ Glas Crimp Top Vials, 12 x 32 mm til 11 mm lukning er lavet af klart eller ravfarvet type 1 borosilikatglas til brug med poly Crimp™ eller standard krympetætninger af aluminium.
  • Kompatibel med Poly Crimp™ Tætninger eller standard krympetætninger af aluminium
  • Vælg mellem klart eller ravfarvet Type I borosilikatglas
  • Fås med graduerede markeringspletter, som letter påfyldning af hætteglas til et ønsket niveau og visning af prøvevolumener
  • Fås med 40 % større åbning for at forhindre knækkede nåle (på grund af øget målområde)
  • Enestående StepVial design centrerer præcist en indsats med begrænset volumen til pålidelig brug med Agilent og andre autosamplere
Tekniske data
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 2 mL
Til brug med (applikation) Designet til at arbejde i Agilent og andre autosamplere.
Uddannet Ja
Gradueringer 0,5, 1,0 og 1,5 ml
Hals stil Crimp, standard åbning
nr. pr. pakke 100/Pk.
Lukketype Krympeforsegling (poly Crimp™ eller standard aluminium)
Højde (metrisk) 32 mm
Mængde 100/Pk.
Lukkestørrelse 11 mm
Markeringssted Hvid