Få mere at vide
Fisherbrand™ Konisk skilletragt i glas med PTFE stophane
Artikelnummer. 11582782 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Stopper nummer:
19/26
24/29
29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Stopper nummer Pakningsstørrelse
11582782 250 ml 24/29 Hver
11502792 1000 ml 29/32 Hver
11572782 100 ml 19/26 Hver
11592782 500 ml 24/29 Hver
11562782 50 ml 19/26 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11582782
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas og ISO 4800 certificeret. Fisherbrand™ Glaskonisk skilletragt med PTFE-stophane leveres med glas- og plastprop. Fås med udskifteligt glas eller PTFE stophane.
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • ISO 4800 certificeret
  • Leveres med glas- og plastikprop
  • Fås med udskifteligt glas eller PTFE stophane
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance ISO 4800
Mængde 1PK
Stophane PTFE
Stopmateriale Glas, Plast
Stopper nummer 24/29
Produkttype Skilletragt