Få mere at vide
3M™ Glasrens og beskytter
Artikelnummer. 17217640 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
950 ml
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17217640 950 ml
1 options
Artikelnummer. 17217640 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100038228
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1385.00 DKK
    832.58 DKK / Pakke med 12
    Spare 552.42 DKK
    39% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Glasrens og beskytter
  • Renser og beskytter glas for en hurtigere, længerevarende glans
  • Gør let arbejde med fingeraftryk, læbestift og endda permanent markør
  • Reducerer dug på spejle og andre glasoverflader
  • Tørrer hurtigere end andre testede glasrengøringsmidler, hvilket sparer tid
  • Formel uden ammonium med en behagelig lugt
  • Den første kommercielle glasrens med Scotchgard Beskyttelse
  • Tørrer hurtigere end andre testede glasrengøringsmidler, hvilket sparer tid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Klar til brug
Volumen (metrisk) 950 ml