Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Glas Chromabond™ C8 SPE kolonne
Artikelnummer. 10266661 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Kolonnekapacitet (metrisk):
6 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Artikelnummer. 10266661
Brand: Macherey-Nagel™ 730024G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Grundmateriale Silica
Kulstofbelastning 8%
Kolonnekapacitet (metrisk) 6 mL
Kolonnetype SPE
Til brug med (applikation) Pesticider, PCB-applikationer
Partikelstørrelse 45μ m
Type Solid Phase Extraction Column
Endcapped Nej
Porestørrelse 60μ m
Overfladeareal (metrisk) 500 m2 /g