Få mere at vide
Labconco™ Glaskammerlåg
Artikelnummer. p-2666881 Shop alle Labconco Corporation produkter
Diameter (metrisk):
24 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10454092
Brand: Labconco™ 7439900
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til opsamler- og tørrekamre.
  • Anbefales til applikationer, hvor der anvendes opløsningsmidler, der beskadiger akryl
Tekniske data
Type Kammerlåg
Materiale Hærdet glas
Størrelse Lille
Til brug med (applikation) Giver yderligere beskyttelse mod opløsningsmidler og ætsende stoffer, der vedhæfter akryl, såsom acetonitril
Til brug med (udstyr) Freezone™ 4,5 l frysetørre systemsamlere/tørrekamre eller 12-ports tørrekammer
Inkluderer Gummi pakning
Diameter (engelsk) 9,5 tommer
Diameter (metrisk) 24 cm
Vægt (engelsk) 2 lb.
Vægt (metrisk) 0.9 kg