Få mere at vide
Labconco™ Glaskammerlåg
Artikelnummer. 10454092 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
24 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10454092 24 cm Hver
1 options
Artikelnummer. 10454092 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7439900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5785.00 DKK
    4933.93 DKK / Pakke med 1
    Spare 851.07 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Til opsamler- og tørrekamre.
  • Anbefales til applikationer, hvor der anvendes opløsningsmidler, der beskadiger akryl
Tekniske data
Type Kammerlåg
Materiale Hærdet glas
Størrelse Lille
Til brug med (applikation) Giver yderligere beskyttelse mod opløsningsmidler og ætsende stoffer, der vedhæfter akryl, såsom acetonitril
Til brug med (udstyr) Freezone™ 4,5 l frysetørre systemsamlere/tørrekamre eller 12-ports tørrekammer
Inkluderer Gummi pakning
Diameter (engelsk) 9,5 tommer
Diameter (metrisk) 24 cm
Vægt (engelsk) 2 lb.
Vægt (metrisk) 0.9 kg