Få mere at vide
DWK Life Sciences Glaskeramisk laboratoriebeskyttelsesplade
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
I laboratoriet opvarmes opløsninger ofte. Dette trin kan udføres ved hjælp af forskellige teknikker, fx i et vand- eller sandbad, med en varmehætte eller klassisk ved hjælp af en bunsenbrænder. Hvis Bunsen-brænderen bruges som varmekilde, anbefales det at bruge et stativ eller kvadratfod og en tilsvarende glaskeramisk plade. Beholderen, der skal opvarmes, placeres på den glaskeramiske plade med Bunsen-brænderen nedenunder. Forurening af den glaskeramiske plade kan fjernes med rengøringsskraberen.
- På grund af lave termiske ekspansionsspændinger, velegnet til opvarmning af glasvarer med en bunsenbrænder
- Beskytter kogeglas mod direkte ild
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Glaskeramik |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Dimensioner (L x B) | 135 x 135 mm |
| Til brug med (applikation) | Opvarmning af glasvarer; Firkantet Quadrupod til glaskeramisk laboratoriebeskyttelsesplade |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |