Få mere at vide
DWK Life Sciences Glaskeramisk laboratoriebeskyttelsesplade
Artikelnummer. 12540997 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
135 x 135 mm
155 x 155 mm
175 x 175 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
12540997 175 x 175 mm Pakke med 10
11767991 135 x 135 mm Pakke med 10
11708041 155 x 155 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12540997 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 238215806
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2588.25 DKK
    2235.40 DKK / Pakke med 10
    Spare 352.85 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 13-11-2026
De glaskeramiske plader er velegnede til opvarmning af kogeglas med Bunsen-brænderen.
I laboratoriet opvarmes opløsninger ofte. Dette trin kan udføres ved hjælp af forskellige teknikker, fx i et vand- eller sandbad, med en varmehætte eller klassisk ved hjælp af en bunsenbrænder. Hvis Bunsen-brænderen bruges som varmekilde, anbefales det at bruge et stativ eller kvadratfod og en tilsvarende glaskeramisk plade. Beholderen, der skal opvarmes, placeres på den glaskeramiske plade med Bunsen-brænderen nedenunder. Forurening af den glaskeramiske plade kan fjernes med rengøringsskraberen.
  • På grund af lave termiske ekspansionsspændinger, velegnet til opvarmning af glasvarer med en bunsenbrænder
  • Beskytter kogeglas mod direkte ild
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Bunsen Burner
Materiale Glaskeramik
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Dimensioner (L x B) 175 x 175 mm
Til brug med (applikation) Opvarmning af glas; Firkantet firpodet til glaskeramiklaboratoriebeskyttelsesplade
nr. pr. pakke 10/Pk.
Produkttype Protection Plate