Beskrivelse
- Fremstillet af AR-GLAS™
- Vægtykkelse på ca.. 1,0 mm
- Leveres i pakker af 100 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 11 ml |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| nr. pr. sag | 100 pakke |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Mængde | 100/Pk. |
| Form | Kantløs |
| Diameter (metrisk) | 16.5 mm |
| Uddannet | Nej |
| Produkttype | Centrifugerør |
| Maks. RCF | 3500 RCF |