Få mere at vide
Brand™ Centrifugerør af glas
Artikelnummer. 15517851 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
13 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
15517851 13 ml Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 15517851
Brand: Brand™ 779022
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Glascentrifugerøret er kantløst og ugraderet og fremstillet af AR-GLAS™ . Den kan modstå hastigheder på op til RCF 3500 x g.
  • AR-GAS™
  • Form med rund bund
  • Kantløs
  • Maks. hastighed RCF 3500 xg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 13 ml
Materiale Sodavand Lime glas
nr. pr. pakke 200 Pk.
Bund form Rund
Skriveområde Nej
Diameter (metrisk) 16.5 mm
Uddannet Nej
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 3500 x g