Få mere at vide
Bellingham + Stanley™ Glascenter polarimeterrør
Artikelnummer. 11970078
Skift visning
Længde (metrisk):
100 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11970078 200 mm Hver
11960078 100 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11970078 Leverandør Bellingham + Stanley™ Leverandørnr. 3558
Forventet forsendelse: 03-03-2027
Kompatibel med de fleste mærker af polarimeter. Bellingham + Stanley™ Glascenter-polarimeterrør fremstilles efter høje standarder i overensstemmelse med ICUMSA's anbefalinger. Rørenderne er præcisionsslebet for at opnå den højest mulige optiske rotationsmåling.
  • Fyldning af rør med standard 8 mm glas i midten
  • Har en tragtformet midterfyldkop til viskøse prøver
  • Præcisionsslebning med vinduer lavet af specielt udvalgt lavspændingsglas
  • Fås i længder på 100 mm og 200 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Polarimeterrør med tragtformet midterfyldningskop til viskøse prøver
Materiale Glas, Standard 8 mm
Til brug med (udstyr) Polarimeter
Længde (metrisk) 200 mm