Få mere at vide
Pohli™ Glass Carboy
Artikelnummer. 15821418
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15821418 25 L Hver
1 options
Artikelnummer. 15821418 Leverandør Pohli™ Leverandørnr. 03045477
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Glass carboy without cap
  • 25L cylindrical glass carboy (flint glass)
  • Thread DIN 70 tamper evident
  • Cap sold separately
  • 5.2 kg/piece
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 L
Materiale Flint glas
Vægt (metrisk) 5.2 kg
Trådstørrelse (metrisk) DIN 70
Højde (metrisk) 510 mm
Diameter (metrisk) 315 mm
På grund af glassygdom kan det ske, at carboys har inde i en skorpe på overfladen. Fugtighed under opbevaring får salte til at hydrere og udvaskes af glasset. Ved en reduktion af den relative fugtighed kan disse hydrerede salte danne en skorpe på overfladen. Disse salte er natriumcarbonat, calciumcarbonat og siliciumdioxid. Derfor anbefaler vi at vaske karrene før påfyldning.