Få mere at vide
Marienfeld Superior™ Glaskapillarrør til bestemmelse af smeltepunkt
Artikelnummer. 16341238
Skift visning
Længde (metrisk) rør:
70 mm
75 mm
80 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,42 mm
0,9 mm
1 mm
1,2 mm
1,5 mm
Produkttype:
Kapillarrør (den ene ende lukket)
Kapillærrør (begge ender åbne)
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) rør Diameter (metrisk) Indvendig Produkttype
16341238 75 mm 1,5 mm Kapillarrør (den ene ende lukket)
10640783 80 mm 1,2 mm Kapillærrør (begge ender åbne)
10764034 80 mm 1,2 mm Kapillarrør (den ene ende lukket)
10185413 80 mm 1 mm Kapillarrør (den ene ende lukket)
10222413 80 mm 0,42 mm Kapillærrør (begge ender åbne)
10501363 70 mm 0,9 mm Kapillærrør (begge ender åbne)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16341238 Leverandør Marienfeld Superior™ Leverandørnr. 2940202
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Bruge Marienfeld Superior™ Glaskapillarrør til opbevaring af små mængder væsker og til bestemmelse af smeltepunkter under laboratorieforsøg.
  • Med rektangulære afskårne kanter
  • Til engangsbrug
  • 100 kapillærer i et hætteglas med dispenser, 10 hætteglas i en æske
Tekniske data
Materiale Glas
Produkttype Kapillarrør (den ene ende lukket)
Diameter (metrisk) Indvendig 1,5 mm
Til brug med (applikation) Til bestemmelse af smeltepunkt
Længde (metrisk) rør 75 mm
Mængde 500