Få mere at vide
Marienfeld Superior™ Glaskapillarrør til bestemmelse af smeltepunkt
Længde (metrisk) rør:
70 mm
75 mm
80 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,42 mm
0,9 mm
1 mm
1,2 mm
1,5 mm
Produkttype:
Kapillarrør (den ene ende lukket)
Kapillærrør (begge ender åbne)
Beskrivelse
- Med rektangulære afskårne kanter
- Til engangsbrug
- 100 kapillærer i et hætteglas med dispenser, 10 hætteglas i en æske
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Glas |
| Produkttype | Kapillarrør (den ene ende lukket) |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1 mm |
| Til brug med (applikation) | Til bestemmelse af smeltepunkt |
| Længde (metrisk) rør | 80 mm |
| Mængde | 1000 |