Få mere at vide
Jaytec Glass™ Kapillærrør af glas
Artikelnummer. p-7227129
Længde (metrisk) rør:
75 mm
100 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
0,48 til 0,5 mm
1 mm
Volumen (metrisk):
1μ L
50μ l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 12326297
Brand: Jaytec Glass™ CAPSPECMERC
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Disse glaskapillærrør bruger en væskes egenskaber som kohæsion, adhæsion og overfladespænding til at trække væske op ad de indvendige vægge i et smalt rør.
  • Fremstillet af industristandard sodaglas
Tekniske data
Materiale Sodavand glas
Volumen (metrisk) 1μ L
Produkttype Kapillærrør
Diameter (metrisk) Udvendig 0,48 til 0,5 mm
Længde (metrisk) rør 75 mm
Mængde 1000 Pk.