Få mere at vide
Jaytec Glass™ Kapillærrør af glas
Artikelnummer. 12352078
Skift visning
Længde (metrisk) rør:
75 mm
100 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
0,48 til 0,5 mm
1 mm
Volumen (metrisk):
1μ L
50μ l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) rør Diameter (metrisk) Udvendig Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
12352078 100 mm 1 mm 50μ l Pakke med 1000
12326297 75 mm 0,48 til 0,5 mm 1μ L Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12352078 Leverandør Jaytec Glass™ Leverandørnr. CAP10010
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Disse glaskapillærrør bruger en væskes egenskaber som kohæsion, adhæsion og overfladespænding til at trække væske op ad de indvendige vægge i et smalt rør.
  • Fremstillet af industristandard sodaglas
Tekniske data
Materiale Sodavand glas
Volumen (metrisk) 50μ l
Produkttype Kapillærrør
Diameter (metrisk) Udvendig 1 mm
Længde (metrisk) rør 100 mm
Mængde 1000 Pk.