Få mere at vide
Jaytec Glass™ Kapillærrør af glas
Artikelnummer. 12326297
Skift visning
Længde (metrisk) rør:
75 mm
100 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
0,48 til 0,5 mm
1 mm
Volumen (metrisk):
1μ L
50μ l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) rør Diameter (metrisk) Udvendig Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
12326297 75 mm 0,48 til 0,5 mm 1μ L Pakke med 1000
12352078 100 mm 1 mm 50μ l Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12326297 Leverandør Jaytec Glass™ Leverandørnr. CAPSPECMERC
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Disse glaskapillærrør bruger en væskes egenskaber som kohæsion, adhæsion og overfladespænding til at trække væske op ad de indvendige vægge i et smalt rør.
  • Fremstillet af industristandard sodaglas
Tekniske data
Materiale Sodavand glas
Volumen (metrisk) 1μ L
Produkttype Kapillærrør
Diameter (metrisk) Udvendig 0,48 til 0,5 mm
Længde (metrisk) rør 75 mm
Mængde 1000 Pk.