Få mere at vide
Marienfeld Superior™ Glass Capillary Tubes
Use Marienfeld Superior™ Glass Capillary Tubes to determine melting points during laboratory experimentation.
Brand:  Marienfeld Superior™ 2930208
Produktkode 10018677
  • 567.91 DKK / Pakke med 1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Double-sided
  • 80mm * 0.6mm
  • Pack = 1000 pieces