Få mere at vide
Hirschmann™ ringcaps™ Kapillærpipetter til engangsbrug
Artikelnummer. 11732313
Skift visning
Volumen (metrisk):
25μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11732313 25μ L Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 11732313 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9600125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1010.00 DKK
    852.04 DKK / Pakke med 1000
    Spare 157.96 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Fremragende til at arbejde med små prøver i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ ringcaps™ Engangskapillærpipetter kan anvendes til en bred vifte af videnskabelige og medicinske formål.
  • Med ringmærke
  • Overensstemmelse certificeret
  • Fremstillet af slidstærkt DURAN™ glas
  • Acc. til ISO 7550, CE iflg. IVD 98/79 EF
Tekniske data
Nøjagtighed 0.25%
Certificeringer/compliance ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC
Materiale Glas
Inkluderer Ringmærke
Volumen (metrisk) 25μ L
Type Kapillær pipette