Få mere at vide
Hirschmann™ ringcaps™ Kapillærpipetter til engangsbrug
Artikelnummer. 15529035
Skift visning
Volumen (metrisk):
200μ l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 400
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15529035 200μ l Pakke med 400
1 options
Artikelnummer. 15529035 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9600122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    724.00 DKK
    562.56 DKK / Pakke med 400
    Spare 161.44 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremragende til at arbejde med små prøver i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ ringcaps™ Engangskapillærpipetter kan anvendes til en bred vifte af videnskabelige og medicinske formål.
  • Med ringmærke
  • Overensstemmelse certificeret
  • Fremstillet af slidstærkt DURAN™ glas
  • Acc. til ISO 7550, CE iflg. IVD 98/79 EF
Tekniske data
Nøjagtighed 0.25%
Certificeringer/compliance ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC
Materiale Glas
Inkluderer Ringmærke
Volumen (metrisk) 200μ l
Type Kapillær pipette