Få mere at vide
Hirschmann™ ringcaps™ Kapillærpipetter til engangsbrug
Volumen (metrisk):
1 til 5μ L
10μ l
100 til 200μ L
100μ l
20 til 40μ L
20μ l
44,7μ L
50 til 100μ L
50μ l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 400
Beskrivelse
- Med ringmærke
- Overensstemmelse certificeret
- Fremstillet af slidstærkt DURAN™ glas
- Acc. til ISO 7550, CE iflg. IVD 98/79 EF
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | 0.25% |
| Certificeringer/compliance | ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC |
| Materiale | Glas |
| Inkluderer | Ringmærke |
| Volumen (metrisk) | 50 til 100μ L |
| Type | Kapillær pipette |
| Engangs | Engangsbrug |