Få mere at vide
Hirschmann™ ringcaps™ Kapillærpipetter til engangsbrug
Artikelnummer. 11762293
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 til 5μ L
10μ l
100 til 200μ L
100μ l
20 til 40μ L
20μ l
44,7μ L
50 til 100μ L
50μ l
Inkluderer:
1 ringmærke
2 ringmærker
5 ringmærker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 400
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Inkluderer Pakningsstørrelse
11762293 1 til 5μ L 5 ringmærker Pakke med 1000
11762313 50 til 100μ L 2 ringmærker Pakke med 1000
11772313 100μ l 1 ringmærke Pakke med 1000
15559035 44,7μ L 1 ringmærke Pakke med 1000
11772323 100 til 200μ L 2 ringmærker Pakke med 400
11712313 10μ l 2 ringmærker Pakke med 1000
11702313 10μ l 1 ringmærke Pakke med 1000
11742313 20 til 40μ L 2 ringmærker Pakke med 1000
11752313 50μ l 1 ringmærke Pakke med 1000
11722313 20μ l 1 ringmærke Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11762293 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9600105
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremragende til at arbejde med små prøver i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ ringcaps™ Kapillærpipetter til engangsbrug kan bruges til en lang række videnskabelige og medicinske anvendelser.
  • Med ringmærke
  • Overensstemmelse certificeret
  • Fremstillet af slidstærkt DURAN™ glas
  • Acc. til ISO 7550, CE iflg. IVD 98/79 EF
Tekniske data
Nøjagtighed 0.3%
Certificeringer/compliance ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC
Materiale DURAN
Gradueringer 1, 2, 3, 4, 5 μl
Inkluderer 5 ringmærker
Volumen (metrisk) 1 til 5μ L
Type Kapillær pipette