Få mere at vide
Hirschmann™ ringcaps™ Kapillærpipetter til engangsbrug
Artikelnummer. 11712313
Volumen (metrisk):
1 til 5μ L
10μ l
100 til 200μ L
100μ l
20 til 40μ L
20μ l
44,7μ L
50 til 100μ L
50μ l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 400
Artikelnummer. 11712313
Brand: Hirschmann™ 9600210
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til at arbejde med små prøver i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ ringcaps™ Kapillærpipetter til engangsbrug kan bruges til en lang række videnskabelige og medicinske anvendelser.
  • Med ringmærke
  • Overensstemmelse certificeret
  • Fremstillet af slidstærkt DURAN™ glas
  • Acc. til ISO 7550, CE iflg. IVD 98/79 EF
Tekniske data
Nøjagtighed 0.25%
Certificeringer/compliance ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC
Materiale Glas
Inkluderer Ringmærke
Volumen (metrisk) 10μ l
Type Kapillær pipette