Få mere at vide
BUCHI Glaspærerørsender
Shop alle Buchi produkter
Kapacitet (metrisk):
5 ml
20 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Up to 4 bulbs for fractional distillation
- 5 to 40 mL sizes
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 20 ml |
| Type | Pærerørsende |
| Materiale | Glas |