Få mere at vide
Witeg™ Reagensflasker Ravglas Bred Munding
Beskrivelse
- Ravglas
- Bred hals
- PP-skruehætte inkluderet
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Farve | Ravgul |
| Materiale | Glas |
| Mængde | 12 Pk. |
| Lukningsfarve | Sort |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Lukketype | Skruelåg |
| Form | Rund |
| Produkttype | Bred mundflaske |