Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A målekolber med polyprop
Artikelnummer. 11962043
Kapacitet (metrisk):
10 mL
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20 mL
200 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
5 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Standard konusled:
10/19 NS Standard Ground
12/21 NS Standard Ground
14/23 NS Standard Ground
19/26 NS Standard Ground
19/32 NS Standard Ground
24/29 NS Standard Ground
29/32 NS Standard Ground
34/35 NS Standard Ground
45/40 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Ground
NS 14/23
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11962043
Brand: Hirschmann™ 2822185
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå præcise standardløsninger. Hirschmann™ Klasse A volumetriske kolber med polyprop er standardiseret til at indeholde eller levere en bestemt mængde væske. Kolben har sølv diffusionsblæk med brune graderinger.
  • Med polyethylenprop
  • Med ravfarvet graduering
  • Acc. til DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
  • Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 1042
Lukningsmateriale Polyethylen
Kapacitet (metrisk) 200 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Højde (metrisk) 210 mm
Grænse for fejl ±0,15 ml
Standard konusled 14/23 NS Standard Ground
Tolerance ±0,15 ml
Uddannet Ja
Klasse EN
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt